Learn More
SB 228357, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095282
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095282 10 mg 10 Milligramm
18094092 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095282 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1375/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5-HT2C/2B antagonist/inverse agonist
5-HT2C/2B receptor antagonist (pKi values are 7.0, 8.1 and 9.1 at 5-HT2A, 2B and 2C receptors respectively). Displays inverse agonism in a 5-HT-stimulated PI hydrolysis model of 5-HT2C receptor function. Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181629-93-6
Summenformel C22H17F4N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 431.391
InChI-Schlüssel RRJLJKRFFRZRAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5rdn2e8e97, tocris-1375, chembl14276, n-3-fluoro-5-3-pyrindyl phenyl-2,3-dihydro-5-methoxy-6-trifluoromethyl-1h-indole-1-carboxamide, n-3-fluoro-5-pyridin-3-ylphenyl-5-methoxy-6-trifluoromethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxamide, n-3-fluoro-5-3-pyridinyl phenyl-2,3-dihydro-5-methoxy-6-trifluoromethyl-1h-indole-1-carboxamide, lopac-s-2318, d05nwh, gtpl192, n-3-3-pyridinyl-5-fluorophenyl-5-methoxy-6-trifluoromethyl indoline-1-carboxamide
PubChem CID 443390
ChEBI CHEBI:8979
IUPAC-Name N-(3-fluoro-5-pyridin-3-ylphenyl)-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxamide
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCN2C(=O)NC3=CC(=CC(=C3)C4=CN=CC=C4)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 228357
Menge 10 mg
Formelmasse 431.39
Reinheit (%) >99%