Learn More
SB 225002, TRC
Artikelnummer. 30424661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424661 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS1546201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
CAS 182498-32-4
Summenformel C13 H10 Br N3 O4
Menge 1 g
Synonym SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
InChI-Formel InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
SMILES Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)-3-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 352.14
Formelmasse 350.9855