Learn More
Saxagliptin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15723467 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15723467 250 mg 250 Milligramm
15713467 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15723467 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 462182500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 361442-04-8 | C18H25N3O2 | 315.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 361442-04-8
Summenformel C18H25N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 315.42
MDL-Nummer MFCD12756398
InChI-Schlüssel QGJUIPDUBHWZPV-UHFFFAOYNA-N
Synonym saxagliptin
PubChem CID 129317852
IUPAC-Name (1R,5R)-2-[2-Amino-2-[(7R)-3-hydroxy-1-adamantyl]acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril
SMILES NC(C(=O)N1C2CC2CC1C#N)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Saxagliptin
Schmelzpunkt 107.0°C to 110.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formelmasse 315.41