Learn More
Saxagliptin, Mikromol™
Artikelnummer. 17931026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931026 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3377.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Saxagliptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saxagliptin
CAS 361442-04-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Saxagliptin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H25 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, BMS 477118, BMS 477118-11, Onglyza, Saxagliptin
InChI-Formel InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1
SMILES N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
IUPAC-Name (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 315.41
Menge 100 mg
Formelmasse 315,1947 g/mol