Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5 ml-Mikroröhrchen, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm Glas- und Kunststoffröhrchen
192 Fläschchen
30 Stück konische 15 ml-Zentrifugenröhrchen
52 Stück, je 15 ml, konisch
8 Mikrotiterplatten
Flaschen
Platten mit 12 Deepwells
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mikrotiterplatten: 8 Deepwell, Modelle mit hoher Kapazität |
| Typ | Rotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (erfordert RAD200) |
| Aufnahmevermögen | 8 Mikrotiterplatten |
| Modell | MPTR8-210. |
| Rotorsystem | traditionell |