Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehörrotoren für Thermo Scientific Savant SpeedVac Konzentratoren sind zur Verwendung mit Savant SpeedVac Konzentratoren gedacht.
Marke:  Thermo Scientific™ MPTR12-210
Additional Details : Gewicht : 2.55000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708569
  • 4800.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Savant SpeedVac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten: 12 Shallow-Well, Modelle mit hoher Kapazität
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (erfordert RAD200)
MPTR12-210.
Rotor
Platten mit 12 Deepwells
traditionell