Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ Universal SpeedVac™ Vakuumsystem
Mit dieser einzigen integrierten Einheit, die eine ölfreie Vakuumquelle und einen gekühlten Dampfabscheider kombiniert, können Lösungsmittel sicher gehandhabt und zurückgewonnen werden.
auf Anfrage
Spezifikation
Versandhöhe (angloamerikanisch) | 18 in. |
---|---|
Versandhöhe (metrisch) | 450 mm |
Versandlänge (angloamerikanisch) | 24 in. |
Versandlänge (metrisch) | 600 mm |
Versandbreite (angloamerikanisch) | 14 in. |
Beschreibung
Sichere Handhabung und Rückgewinnung von Lösungsmitteln mit dem Thermo Scientific™ Savant™ Universal Speedvac™ Vakuumsystem, ausgestattet mit einem einfach zu handhabenden Weithals-Glaskondensationskolben.Diese einzelne integrierte Einheit kombiniert eine ölfreie Vakuumquelle und einen gekühlten Dampfabscheider und kann an jede der Konzentratoren angeschlossen werden, um ein komplettes SpeedVac-System zu bieten.
Savant UVS400:
- Wartungsfreundliches, ölfreies und korrosionsbeständiges System
- Glaskondensationskolben mit extraweitem Hals und hermetischer Abdeckung
- Geringer Platzbedarf
- Einstufenkühlsystem
- Effizient einsatzfähig mit allen SpeedVac-Konzentratoren, Geltrocknern und anderen Vakuumgeräten
- Optional kann das System durch die chemische Falle ANT100 zur Neutralisierung von Ammoniak oder Säuren erweitert werden.
- Das System kann durch die chemische Falle DTK120R zur Absorption von flüchtiger Radioaktivität und Dampfrückstand erweitert werden
- Max. Vakuum <10 Torr (13.3 mbar)
- Ölfreie ETFE-Membranpumpe
- 36 Liter/Minute Verlagerung bei 60 Hz; 30 Liter/Minute bei 50 Hz Modellen
Savant US800DDA:
Alle Standardmerkmale plus:
- 3-Stufen leistungsstarke ölfreie Pumpe
- Max. Vakuum <0.6 Torr
- 36 Liter/Minute bei 60 Hz; 20 Liter/Minute bei 50 Hz Modellen
- PTFE-Schläuche und Dampfpfad
- Inkl. chemischer Falle ANT100
- Die Ammoniak-Neutralisationslösung ANS121/4 muss separat bestellt werden
- Verbesserte Lösungsmittelrückgewinnung dank VaporNet™
Anforderungen:
Die Thermo Scientific™ CryoCool™ Kälteübertragungsflüssigkeit (Modellnr. SCC1) muss für alle Kühlfallen und die Universalvakuumquelle mitbestellt werden. Bitte separat bestellen.
Spezifikation
18 in. | |
24 in. | |
14 in. | |
4 L |
450 mm | |
600 mm | |
250 mm |