Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 (6 x 50mm) Röhrchen
100 (8 x 29 mm) Röhrchen
12 Fläschchen
18 x 52 mm Mini-Szintillation
24 Fläschchen
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen
32 Glas- und Kunststoffröhrchen
4 100 ml-Kolben in Birnenform
40 Glas- und Kunststoffröhrchen
40 Mikroröhrchen
6 50 ml, konisch
60 Fläschchen
64 Mikroröhrchen
72 Glas- und Kunststoffröhrchen
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen
Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
- Anwenderfreundlich
- Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
- Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
- Passt direkt in Ihren Konzentrator
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Glas- und Kunststoffröhrchen 40 (12 x 75mm), Modelle mit mittlerer Kapazität |
| Material | Glas (Röhrchen), Kunststoff (Röhrchen) |
| Typ | Rotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Aufnahmevermögen | 40 Glas- und Kunststoffröhrchen |
| Modell | RH40-12 |
| Rotorsystem | traditionell |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 75 mm |