Learn More
Thermo Scientific™ Savant DNA SpeedVac Konzentratoren Zubehör-Rotoren
Artikelnummer. 11728609 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 flache Well-Platten
24
36
48
72
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11728609
Marke: Thermo Scientific™ RD48
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Savant DNA SpeedVac Konzentratoren Zubehör-Rotoren sind für die Verwendung mit Savant DNA SpeedVac Konzentratoren bestimmt.
Konfigurieren Sie Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentrator-Rotoren mit Savant DNA SpeedVac Konzentratoren.
Einfach zu bedienende Rundrotoren mit unterschiedlichen Rohrlochgrößen für unterschiedliche Probengrößen. Für diese Rotoren ist kein weiteres Zubehör erforderlich. Sie können direkt in den Konzentrator eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 48 x 0,5 ml-Mikroröhrchen
Typ Konzentratorrotor
Zur Verwendung mit (Geräte) DNA130
Aufnahmevermögen 48
Rotorsystem traditionell
Volumen (metrisch) 0,5 mL