Learn More
Thermo Scientific™ Savant DNA-SpeedVac-Konzentratoren
Thermo Scientific DNA SpeedVac-Konzentratoren ermöglichen unübertroffen kostengünstiges, schnelles Trocknen und Konzentrieren von kleinen Probenvolumina in einem kompakten, robusten und benutzerfreundlichen, vollintegrierten System.
Marke: Thermo Scientific™ DNA120-230
Additional Details : Gewicht : 37.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific DNA SpeedVac-Konzentratoren ermöglichen unübertroffen kostengünstiges, schnelles Trocknen und Konzentrieren von kleinen Probenvolumina in einem kompakten, robusten und benutzerfreundlichen, vollintegrierten System.
Die DNA-Serie der SpeedVac-Vakuumkonzentratoren ermöglicht das schnelle und effiziente Konzentrieren und Trocknen von DNA/RNA-Proben, Nukleinsäuren, PCR-Vorbereitungen und synthetischen Oligos. Diese benutzerfreundlichen, leisen, integrierten Systeme sind für Mikrozentrifugenröhrchen oder Shallow-Well-Mikrotiterplatten geeignet. Eine integrierte, ölfreie PTFE-Pumpe erzeugt das Vakuum, das für die schnelle, wartungsfreie Trocknung von Proben mit einem sauberen Vakuum erforderlich ist. Es stehen drei Modelle zur Auswahl für kleine Probenvolumina wie auch für die Anforderungen der Verarbeitung größerer Probenvolumina. Die Geräte sind einfach zu bedienen und zu installieren, ohne dass weitere Schläuche oder Pumpen erforderlich wären.Eigenschaften
- Konstante Leistung: für konstante Trocknungszeiten und reproduzierbare Ergebnisse
- Einfachheit: ein Programm für alle DNA/RNA-Anwendungen
- Benutzerfreundliche Schnittstelle: mit Temperatur- und Zeiteinstellung
- Drei Trocknungsraten: Umgebungstemperatur, ∽43 °C, ∽65 °C
- Zwei digitale Zeitschaltuhren: unabhängige Kontrolle von Heizung und Laufzeit
- Trocknen bei Umgebungstemperatur oder bei sehr geringer Wärme, um Probendenaturierung zu vermeiden
- Die ölfreie Diaphragmapumpe sorgt für einen sanften Übergang vom Atmosphärendruck zur Endvakuumeinstellung – ohne Siedeverzug
- Die PTFE-beschichtete Kammer ist widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und lässt sich leicht reinigen
- Der eingerastete Deckel gewährleistet während des Betriebs die Sicherheit des Benutzers
- Das Gerät und die Pumpe sind praktisch wartungsfrei
- Optionale chemische Fallen und Kartuschen zur Absorption von Radioaktivität und Ammoniakdämpfen
- Ermöglicht das schnelle und effiziente Trocknen kleinvolumiger DNA/RNA-Proben
- Für den Gebrauch mit wässrigen und alkoholhaltigen Lösungsmitteln
- Kompaktes, platzsparendes Design SpeedVac-Konzentrator DNA120OP für Oligonukleotide
- Alle Eigenschaften des DNA120 Zudem externe chemische Falle zur Neutralisierung von Ammoniumhydroxid, chemisch beständiger Glasdeckel zur Zurückhaltung der Lösungsmitteln
- Kapazitätsstarker DNA-SpeedVac-Vakuumkonzentrator, komplett mit 4 l Kühlfalle und ölfreier Vakuumpumpe
Spezifikation
CE ( nur 230V ) | |
50Hz | |
230V | |
-55 ° C | |
DNA120 |
31L/min . bei 50 Hz ; 36L/min . bei 60Hz | |
7 Torr ( 9 mbar) | |
4L | |
PTFE | |
230V 50Hz |