Learn More
Berkshire™ SatPax™ 3000 vorgetränkte Spezialwischtücher
Für die Verwendung in Reinraumumgebungen der Klassen ISO 3 bis 5 und höher
Marke: Berkshire™ SPX3000.001.12
50.59 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21723" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 67-63-0 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Gestrickte Polyester-Wischtücher lösen Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit der Lagerung, dem Mischen und dem Dispensieren von Lösungsmitteln und verbessern außerdem den Reinigungsvorgang
- Patentiertes, versiegeltes Kantenverfahren für weniger Kontamination durch Fasern
- Mit gleichbleibender IPA/DI-Wasserkonzentration und -sättigung getränkt
Bestellinformation
Maße 9x9 zoll (23x23 cm). 30 J-gefaltete Blätter pro wiederverschließbarer flexibler Tasche.
Spezifikation
Vorgesättigte IPA Wischtücher | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
145 | |
Versiegelt | |
Für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO-Klassen 3 bis 5 und höher, für die Nassreinigung kritischer Oberflächen, wo die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentrationen erforderlich ist | |
70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Gestrick | |
RoHS, REACH | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
2-lagig |
Sicherheit und Handhabung
- SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol