Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10120901 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
MWCO:
0.2um
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Starter-Kit: 5 mit je 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 kDa
Menge:
100/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10120901
Marke: Sartorius VS0642
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung entwickelt.
  • Kompakte Röhrchen können bis zu einem beeindruckenden 6 ml-Anfangsvolumen verarbeiten
  • Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
  • Universale Rotorkompatibilität:
    • Zur Verwendung in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standard 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
Schnelle, sichere und einfache Konzentration
  • Verfügt über erstklassige PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Die vertikale Membrankonstruktion mit zwei Membranen führt zu einer beispiellosen Filtrationsgeschwindigkeit und einer mehr als 100-fachen Konzentration
  • Die Totstopptasche verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
  • Nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung von über 90 %
  • Das verbleibende Volumen ist mit der aufgedruckten Graduierung und dem durchsichtigen Gehäuse leicht zu erkennen
  • Die modifizierte Totstopptasche vereinfacht die direkte Pipettenrückgewinnung des Endkonzentrats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge
Material (Membran) PES
MWCO 100 kDa
Probenvolumen 6 mL
Sterilität Non-sterile
Filtrationsbereich 2,58 cm2
Gehäusematerial Polycarbonat
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 122 mm