Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren mit Hydrosart™ Regenerierte Cellulose (RC ) Membran
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
Vivaspin Konzentratoren sind für die Konzentration oder Diafiltration von Probenvolumina bis zu 3 ml ausgelegt und können mit Ausschwingrotoren oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 15-ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen. Die patentierte vertikale Membrankonstruktion und die Dünnkanalfiltrationskammer von Vivaspin (US 5,647,990) minimieren die Membranverschmutzung und ermöglichen eine Hochgeschwindigkeitskonzentration auch bei partikelbeladenen Lösungen. Die Geschwindigkeit von Vivaspin Produkte, die mit einer geringen inneren Oberfläche und Membranfläche kombiniert werden, ermöglichen eine überlegene Rückgewinnung aus sehr verdünnten Lösungen. Der Vivaspin 2 bietet außerdem Flexibilität für die Prozessoptimierung: Man kann das Konzentrat direkt aus dem Totpunktfach (das sich am Boden des Konzentrators befindet) pipettieren oder es durch Rückwärtsdrehen in den Auffangbehälter (der zur Aufbewahrung versiegelt werden kann) zurückdrehen. Beide Methoden führen zu einer nahezu vollständigen Konzentratgewinnung.
- Hohe Retentatausbeute > 90 %
- Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
- Universale Rotorkompatibilität
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
- Optionale Zentrifugationsumkehr zur Konzentratrückgewinnung
- Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausschwingrotor (3 ml), Festwinkelrotor (2 ml) |
| Material (Membran) | Hydrosart |
| MWCO | 2 kDa |
| Probenvolumen | Bis zu 3 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 25/Pckg. |
| Typ | Zentrifugal-Konzentrator |
| Volumen (metrisch) | 3 mL |
| Mehr anzeigen |