Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: Hydrosart™ Membrane
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
Vivaspin Konzentratoren sind Einweggeräte zur Ultrafiltration für die Aufkonzentration biologischer Proben. Vivaspin 2 ist für den Einsatz mit Proben von 500 μl bis 4 ml konzipiert und kann mit Ausschwing- oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 15 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen können. Vivaspins patentiertes vertikales Membrandesign und die Dünnkanalfiltrationskammer (US 5,647,990) minimieren die Membranverschmutzung und sorgen für sehr schnelle Aufkonzentrationen auch bei partikelbeladenen Lösungen. Vivaspin 2 kombiniert die Geschwindigkeit von Vivaspin-Produkten mit einer geringen inneren Ober- und Membranfläche, um eine bessere Rückgewinnung aus sehr verdünnten Lösungen zu erreichen. Vivaspin 2 sorgt für mehr Flexibilität bei der Prozessoptimierung. Mit Vivaspin 2 kann man das Konzentrat direkt aus der Deadstop-Tasche im Boden des Konzentrators pipettieren oder es in die Rückgewinnungskappe zurückführen, die dann für die Lagerung verschlossen werden kann; beide Methoden führen zu einer nahezu vollständigen Konzentratrückgewinnung.
- Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
- Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
- Universale Rotorkompatibilität
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
- Optionale Zentrifugationsumkehr zur Konzentratrückgewinnung
- Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausschwingrotor (3 ml), Festwinkelrotor (2 ml) |
| Material (Membran) | Hydrosart |
| MWCO | 30 kDa |
| Probenvolumen | Up to 3 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 100/Pckg. |
| Typ | Zentrifugal-Konzentrator |
| Volumen (metrisch) | 3 mL |
| Mehr anzeigen |