Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren mit Hydrosart™ Regenerierte Cellulose (RC ) Membran
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11788813 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Menge unitSize
11788813 30 kDa 25/Pckg. 25 Stück
11778813 10 kDa 25/Pckg. 25 Stück
11770726 10 kDa 100/Pckg. -
11768813 5 kDa 25/Pckg. 25 Stück
11780726 5 kDa 100/Pckg. 100 Stück
11877493 2 kDa 25/Pckg. 25 Stück
11700736 2 kDa 100/Pckg. 100 Stück
11790726 30 kDa 100/Pckg. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11788813 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. VS02H21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.95 CHF
    155.31 CHF / 25 Stück
    Sparen 84.64 CHF
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsgeräte zur Konzentration von Makromolekülen. Dank einer breiten Palette an Molekulargewichtsgrenzen (MWCO) und Membranmaterialien eignen sie sich für verschiedene Substrate, darunter Proteine, Viren, Nukleinsäuren und Nanopartikel.
Vivaspin Konzentratoren sind für die Konzentration oder Diafiltration von Probenvolumina bis zu 3 ml ausgelegt und können mit Ausschwingrotoren oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 15-ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen. Die patentierte vertikale Membrankonstruktion und die Dünnkanalfiltrationskammer von Vivaspin (US 5,647,990) minimieren die Membranverschmutzung und ermöglichen eine Hochgeschwindigkeitskonzentration auch bei partikelbeladenen Lösungen. Die Geschwindigkeit von Vivaspin Produkte, die mit einer geringen inneren Oberfläche und Membranfläche kombiniert werden, ermöglichen eine überlegene Rückgewinnung aus sehr verdünnten Lösungen. Der Vivaspin 2 bietet außerdem Flexibilität für die Prozessoptimierung: Man kann das Konzentrat direkt aus dem Totpunktfach (das sich am Boden des Konzentrators befindet) pipettieren oder es durch Rückwärtsdrehen in den Auffangbehälter (der zur Aufbewahrung versiegelt werden kann) zurückdrehen. Beide Methoden führen zu einer nahezu vollständigen Konzentratgewinnung.
  • Hohe Retentatausbeute > 90 %
  • Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
  • Universale Rotorkompatibilität
  • Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
  • Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
  • Optionale Zentrifugationsumkehr zur Konzentratrückgewinnung
  • Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Ultrafiltration
Material (Membran) Hydrosart
MWCO 30 kDa
Sterilität Unsteril
Menge 25/Pckg.
Typ Zentrifugal-Konzentrator
Volumen (metrisch) 3 mL
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 126 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor (3 ml), Festwinkelrotor (2 ml)
Probenvolumen Bis zu 3 ml