Learn More
Sartorius Vivaspin™ 15R Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11765815 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Menge:
12/Pckg.
48/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Menge Packungsgröße
11765815 10 kDa 48/Packung 48 Stück
10550243 10 kDa 12/Pckg. 12 Stück
10510823 30 kDa 12/Pckg. 12 Stück
10050882 5 kDa 12/Pckg. 12 Stück
10117294 30 kDa 48/Packung 48 Stück
11775815 5 kDa 48/Packung 48 Stück
11741015 2 kDa 12/Pckg. 12 Stück
11735985 2 kDa 48/Packung 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11765815 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VS15RH02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 CHF
    532.75 CHF / 48 Stück
    Sparen 179.25 CHF
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Hydrosart™ Membranen aus modifizierter, regenerierter Cellulose. Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen extrem hohe Rückgewinnungsraten und sehr geringe Adsorption gefordert sind, beispielsweise bei der Konzentration und Entsalzung von Immunglobulinfaktoren. In verschiedenen MWCO-Stufen lieferbar.
Mit Hydrosart™ Membran aus modifizierter regenerierter Cellulose.Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren sind ideal, wenn extrem hohe Recovery-Raten und eine sehr geringe Adsorption erforderlich sind, z. B. für Anwendungen wie Aufkonzentration oder Entsalzung von Immunglobulinfraktionen.In verschiedenen MWCOs erhältlich.
Das neueste Mitglied der Vivaspin Produktfamilie
  • Mit all den einzigartigen Eigenschaften von Sartorius Stedim Biotech Zentrifugalkonzentratoren
  • Konischer Boden, 30 x 116 mm-Röhrchen, die ein Volumen von 2 bis 15 ml aufnehmen können
  • Patentierte vertikale Doppelmembran für extrem kurze Konzentrationszeiten (30-fach in 15 Minuten)
  • Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
  • Enthält die Hydrosart™ regenerierte Zellulosemembran
  • Höchste Rückgewinnung bei geringer Absorption (95 bis 98 %)
  • Sehr geringes Rückhaltevolumen (< 20 μl)
  • Kristallklares Gehäuse mit Mengengraduierungen
Rotorkompatibilität
  • Passend für Rotoren, die Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen können
    • Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Schwenkrotor mit BUC 5 Schaufeln und 368327 Adaptern
    • Beckman TA-10.250 25 °Festwinkelrotor mit 356966 Adaptern
    • Multifuge 3 SR mit Ausschwingrotor 75006445, Bechern 75006441 und Adaptern für Falcon 50 ml konische Röhrchen
  • Diese Bauteile sind nicht für Rotoren ausgelegt, die nur Rohre mit rundem Boden und den Maßen 29 mm x 105 mm aufnehmen (z. B. Rotoren). Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • Falls Ihr Rotor nur Rohre mit rundem Boden und den Maßen 29 mm x 105 mm aufnimmt, verwenden Sie bitte den/die/das Vivaspin 15, die sowohl in Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden als auch in konischen Zentrifugenröhrchen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Ultrafiltration
Material (Membran) Hydrosart
MWCO 10 kDa
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 3,87 cm2
Gehäusematerial Polycarbonat
Menge 48/Packung
Typ Zentrifugal-Konzentrator
Volumen (metrisch) 12,5 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor)
Länge (metrisch) 116 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge
Probenvolumen 15 mL