Learn More
Sartorius Vivaspin™ 15R Zentrifugalkonzentratoren
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Menge:
12/Pckg.
48/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
Beschreibung
Mit Hydrosart™ Membran aus modifizierter regenerierter Cellulose.Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren sind ideal, wenn extrem hohe Recovery-Raten und eine sehr geringe Adsorption erforderlich sind, z. B. für Anwendungen wie Aufkonzentration oder Entsalzung von Immunglobulinfraktionen.In verschiedenen MWCOs erhältlich.
Das neueste Mitglied der Vivaspin Produktfamilie
- Mit allen einzigartigen Eigenschaften der Sartorius Stedim Biotech Zentrifugalkonzentratoren
- Konischer Boden, 30 x 116 mm-Röhrchen, die ein Volumen von 2 bis 15 ml aufnehmen können
- Patentierte vertikale Doppelmembran für extrem kurze Konzentrationszeiten (30-fach in 15 Minuten)
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Mit Hydrosart™ Membranen aus regenerierter Cellulose
- Höchste Rückgewinnung bei geringer Absorption (95 bis 98 %)
- Sehr kleines Rückhaltevolumen (< 2 µl)
- Kristallklares Gehäuse mit Mengengraduierungen
- Passend für Rotoren, die Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen können
- Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5-Bechern und 368327-Adaptern
- Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
- Multifuge 3 S-R mit 75006445-Ausschwingrotor mit 75006441-Bechern und Adaptern für Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden
- Diese Geräte passen nicht in Rotoren, die nur Röhrchen mit rundem Boden und einer Größe von 29 x 105 mm aufnehmen, z. B. Sorvall SS34 oder Beckmann JA 20.
- Wenn Ihr Rotor nur Röhrchen mit rundem Boden der Größe 29 x 105mm aufnimmt, verwenden Sie bitte den Vivaspin 15, der mit Zentrifugenröhrchen mit rundem oder konischem Boden verwendet werden kann
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrifuge |
| Material (Membran) | Hydrosart |
| MWCO | 2 kDa |
| Probenvolumen | 15 mL |
| Sterilität | Non-sterile |
| Filtrationsbereich | 3,87 cm2 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Menge | 12/Pckg. |
| Mehr anzeigen |