Beschreibung
Mit Hydrosart™ Membran aus modifizierter regenerierter Cellulose.Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren sind ideal, wenn extrem hohe Recovery-Raten und eine sehr geringe Adsorption erforderlich sind, z. B. für Anwendungen wie Aufkonzentration oder Entsalzung von Immunglobulinfraktionen.In verschiedenen MWCOs erhältlich.
- Mit all den einzigartigen Eigenschaften von Sartorius Stedim Biotech Zentrifugalkonzentratoren
- Konischer Boden, 30 x 116 mm-Röhrchen, die ein Volumen von 2 bis 15 ml aufnehmen können
- Patentierte vertikale Doppelmembran für extrem kurze Konzentrationszeiten (30-fach in 15 Minuten)
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Enthält die Hydrosart™ regenerierte Zellulosemembran
- Höchste Rückgewinnung bei geringer Absorption (95 bis 98 %)
- Sehr geringes Rückhaltevolumen (< 20 μl)
- Kristallklares Gehäuse mit Mengengraduierungen
- Passend für Rotoren, die Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen können
- Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Schwenkrotor mit BUC 5 Schaufeln und 368327 Adaptern
- Beckman TA-10.250 25 °Festwinkelrotor mit 356966 Adaptern
- Multifuge 3 SR mit Ausschwingrotor 75006445, Bechern 75006441 und Adaptern für Falcon 50 ml konische Röhrchen
- Diese Bauteile sind nicht für Rotoren ausgelegt, die nur Rohre mit rundem Boden und den Maßen 29 mm x 105 mm aufnehmen (z. B. Rotoren). Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Falls Ihr Rotor nur Rohre mit rundem Boden und den Maßen 29 mm x 105 mm aufnimmt, verwenden Sie bitte den/die/das Vivaspin 15, die sowohl in Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden als auch in konischen Zentrifugenröhrchen verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Material (Membran) | Hydrosart |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 3,87 cm2 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Menge | 48/Packung |
| Typ | Zentrifugal-Konzentrator |
| Volumen (metrisch) | 12,5 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor) |
| Mehr anzeigen |