Learn More
Sartorius VIVAPURE S MINI HSPIN Ionenaustauscher 500μl Proben,(VE48)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11770855 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,4 mL
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11770855 0,4 mL 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11770855 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VSIX01SH24
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebrauchsfertige Zentrifugationsgeräte mit Sartobind-Membranadsorbertechnologie als chromatographische Matrix
Vivapure IEX Spin-Säulen machen die Proteinaufreinigung so einfach wie die Filtration. Die Geräte sind gebrauchsfertig und besitzen kein Risiko, trocken zu laufen. Bei vielen Proteinaufreinigungsanwendungen können sie die zeitraubende und mühsame Säulenchromatographie ersetzen. Das schnelle 1-2-3 Binde-Wasch-Eluierungs-Protokoll eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele verschiedene Proben parallel verarbeitet werden.
  • Schnelle Zentrifugal-Spin-Säulen
  • Einfach und sofort einsetzbar
  • Ideal für die parallele Verarbeitung
  • Probenvorbereitung vor 1-D oder 2-D PAGE
  • Aufreinigungssuche eines unbekannten Proteins
  • Entfernung von Endotoxinen aus monoklonalen Antikörpern
  • Vorbereitung von Häm-Anteil aus Häm-haltigem Protein für die funktionelle Analyse
  • Polierfiltrierung von His-markierten Proteinen
  • Allgemeine Proteinaufreinigung
  • Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen
  • Aufreinigung von Antikörpern aus Serum, Aszites oder Gewebekulturüberstand
  • Einrichtung eines Aufreinigungs-/Vorreinigungsprotokolls für ein bestimmtes Protein
  • HPLC/FPLC-Probenvorbereitung
  • Aufreinigung von membrangebundenen Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 240 μl
Kapazität (metrisch) 0,4 mL
Material Polypropylen
Porengröße 3 bis 5 μm
Support-Typ Stabilisierte regenerierte Cellulose
Menge 24 pro Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenfraktionierung, Finden von Aufreinigungsbedingungen, Aufreinigung in kleinem Maßstab
Typ Zentrifugationssäule
Probenvolumen 24 x 0.5 mL
Ligandentyp Sulfonic Acid
Ausreichend für Protein Purification
Säulentyp Ion Exchange Spin Column