Beschreibung
Die Vivapure Maxi Spin-Säulen mit Ionenaustauscher (Ion Exchange, IEX) sind Zentrifugengeräte, bei denen als chromatographische Matrix die Sartobind-Membranadsorbertechnologie zum Einsatz kommt. Vivapure IEX Spin-Säulen machen die Proteinaufreinigung so einfach wie die Filtration. Die Geräte sind gebrauchsfertig und besitzen kein Risiko, trocken zu laufen. Bei vielen Proteinaufreinigungsanwendungen können sie die zeitraubende und mühsame Säulenchromatographie ersetzen. Das schnelle 1-2-3 Binde-Wasch-Eluierungs-Protokoll eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele verschiedene Proben parallel verarbeitet werden. VIvapure Maxi ist in der Membranchemie von quartärem Ammonium (Q) erhältlich.
Typische Anwendungen
- Probenvorbereitung vor 1-D oder 2-D PAGE
- Aufreinigungssuche eines unbekannten Proteins
- Entfernung von Endotoxinen aus monoklonalen Antikörpern
- Vorbereitung von Häm-Anteil aus Häm-haltigem Protein für die funktionelle Analyse
- Polierfiltrierung von His-markierten Proteinen
- Allgemeine Proteinaufreinigung
- Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen
- Aufreinigung von Antikörpern aus Serum, Aszites oder Gewebekulturüberstand
- Einrichtung eines Aufreinigungs-/Vorreinigungsprotokolls für ein bestimmtes Protein
- HPLC/FPLC-Probenvorbereitung
- Aufreinigung von membrangebundenen Proteinen
- Schnelle Zentrifugal-Spin-Säulen
- Einfach und sofort einsetzbar
- Bindungskapazität von 1 mg bis zu 4 mg Protein
- Ideal für die parallele Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 2700 μl |
| Kapazität (metrisch) | 19 mL |
| Material | Polypropylen |
| Porengröße | 3 bis 5 μm |
| Support-Typ | Stabilisierte regenerierte Cellulose |
| Menge | 8 Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Große Probenfraktionierung, Proteinaufreinigung/-konzentration in einem Schritt, Polieren von His-markiertem Protein |
| Typ | Zentrifugationssäule |
| Probenvolumen | 8 x 20 mL |
| Ligandentyp | Quaternary Ammonium |
| Mehr anzeigen |