Beschreibung
Die Vivapure MaxiPrep Spin-Säulen sind vorgepackte Zentrifugengeräte zur Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum, Aszites und Zellkulturüberständen. Das schnelle 1-2-3-Protokoll „Binden-Spülen-Eluieren“ eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele Proben parallel verarbeitet werden müssen. Die Vivapure MaxiPrep Spin-Säulen können bequem in einer Zentrifuge mit Ausschwingrotor für Standardröhrchen mit 50 ml verwendet werden. Die Bindungskapazität beträgt ca. 20 mg IgG pro Einheit. Das geringe Aufnahmevolumen sorgt für eine hohe Solutrückgewinnung bei minimalem Verlust durch unspezifische Adsorption. Die Vivapure MaxiPrep Spin-Säulen können fünfmal wiederverwendet werden und sind als komplette Kits einschließlich Puffern oder als Großpackungen erhältlich. Sie bieten eine attraktive Alternative zu langwierigen chromatographischen Methoden wie FPLC. Für die Verarbeitung größerer Probenvolumina über 20 ml, z. B. aus verdünnten Zellkulturüberständen, können die Vivapure MaxiPrep Spin-Säulen zudem mit einer Dichtkappe und einer Manschette für Peristaltikpumpen verwendet werden. Für kleinere Volumina ist das Vivapure MiniPrep Kit erhältlich.
- Kit auf Basis von Spin-Säulen
- Die Geräte sind gebrauchsfertig.
- Schnelle Aufreinigung mit hohen Ausbeuten
- Parallele Verarbeitung
- Kostengünstig, da wiederverwendbar
- Starterkits erhältlich
- Verarbeitung größerer Probenvolumina mit Peristaltikpumpe
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | UF-Konzentratoren und -Puffer |
| Support-Typ | Protein-A-Harz |
| Menge | 4 Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum, Asciten und Zellkulturüberständen |
| Typ | Zentrifugationssäule |
| Ausreichend für | 5 Anwender |