Learn More
Sartorius VIVAPURE D MAXI HSPIN Ionenaustauscher 20ml Proben(VE16)
Artikelnummer. 11790855 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19 mL
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11790855 19 mL 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11790855 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VSIX20DH08
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebrauchsfertige Zentrifugationsgeräte mit Sartobind-Membranadsorbertechnologie als chromatographische Matrix
Die Vivapure Maxi Spin-Säulen mit Ionenaustauscher (Ion Exchange, IEX) sind Zentrifugengeräte, bei denen als chromatographische Matrix die Sartobind-Membranadsorbertechnologie zum Einsatz kommt. Vivapure IEX Spin-Säulen machen die Proteinaufreinigung so einfach wie die Filtration. Die Geräte sind gebrauchsfertig und besitzen kein Risiko, trocken zu laufen. Bei vielen Proteinaufreinigungsanwendungen können sie die zeitraubende und mühsame Säulenchromatographie ersetzen. Das schnelle 1-2-3 Binde-Wasch-Eluierungs-Protokoll eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele verschiedene Proben parallel verarbeitet werden. VIvapure Maxi ist in der Membranchemie von Diethylamin (D) erhältlich.
Typische Anwendungen
  • Probenvorbereitung vor 1-D oder 2-D PAGE
  • Aufreinigungssuche eines unbekannten Proteins
  • Entfernung von Endotoxinen aus monoklonalen Antikörpern
  • Vorbereitung von Häm-Anteil aus Häm-haltigem Protein für die funktionelle Analyse
  • Polierfiltrierung von His-markierten Proteinen
  • Allgemeine Proteinaufreinigung
  • Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen
  • Aufreinigung von Antikörpern aus Serum, Aszites oder Gewebekulturüberstand
  • Einrichtung eines Aufreinigungs-/Vorreinigungsprotokolls für ein bestimmtes Protein
  • HPLC/FPLC-Probenvorbereitung
  • Aufreinigung von membrangebundenen Proteinen
Geschätztes Proteinbindungsvermögen: 60 bis 80 mg
  • Schnelle Zentrifugal-Spin-Säulen
  • Einfach und sofort einsetzbar
  • Ideal für die parallele Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 2700 μl
Kapazität (metrisch) 19 mL
Bindungseigenschaft Hoch
Material Polypropylen
Porengröße 3 bis 5 μm
Support-Typ Stabilisierte regenerierte Cellulose
Menge 8 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Probenfraktionierung, Proteinaufreinigung/-konzentration in einem Schritt, Polieren von His-markiertem Protein
Typ Zentrifugationssäule
Probenvolumen 8 x 20 mL
Ligandentyp Diethylamine
Ausreichend für Protein Purification
Säulentyp Ion Exchange Spin Column