Learn More
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-Konzentrator
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben
Marke:  Sartorius VN02H01
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12693455
  • 217.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vivacon 2 sind Zentrifugationsgeräte für die Aufkonzentrierung und den Pufferaustausch von DNA-Proben bis zu 2 ml. Um bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 2 mit der patentierten Hydrosart™ Regenerierten Cellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 2 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Protein-Fraktionierungsanwendungen (Peptid-Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
  • Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
  • Geringbindendes Material
  • Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
  • Auf dem Gerät aufgedruckte Graduierung und MWCO
  • Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
50ng
Schaft aus Polycarbonat, Filtratgefäß aus Polypropylen, Backspin-Fläschchen aus Polypropylen, Konzentratorabdeckung aus Polypropylen, Hydrosart Membran, O-Ring aus Silikon
0,95 cm2
Gehäuse 5000xG
DNA, Peptid
2 mL
12,5 x 1,6 cm (4,92 x 0,62 Zoll)
4,52 in.
11,5 cm
1,6 cm
60 min
10000
DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung
25/Packung
Vivacon 2 DNA-Konzentrator
10 μl
4,92 in.
12,5 cm
0,62 in.