Learn More
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-Konzentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11779255 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Menge:
100/Packung
25 pro Packung
500/Packung
500er-Packung
Produktlinie:
Hydrosart
Vivacon 2
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
500 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Menge Produktlinie Packungsgröße
11779255 100 kDa 100/Packung Vivacon 2 100 Stück
12693455 10 kDa 25 pro Packung Hydrosart 25 Stück
11726355 10 kDa 100/Packung Hydrosart 100 Stück
12313770 30 kDa 25 pro Packung Hydrosart 25 Stück
11736355 30 kDa 100/Packung Hydrosart 100 Stück
11760846 30 kDa 500er-Packung Vivacon 2 500 Stück
11744905 50 kDa 25 pro Packung Vivacon 2 25 Stück
11759255 50 kDa 100/Packung Vivacon 2 100 Stück
11704905 2 kDa 25 pro Packung Vivacon 2 25 Stück
11780846 100 kDa 500/Packung Vivacon 2 500 Stück
11769255 100 kDa 25 pro Packung Vivacon 2 -
11760706 2 kDa 100/Packung Vivacon 2 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11779255 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VN02H42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 CHF
    595.82 CHF / 100 Stück
    Sparen 196.18 CHF
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben
Vivacon 2 sind Zentrifugalgeräte für DNA-Konzentrations- und Pufferaustauschanwendungen für Proben bis zu 2 ml. Für optimale Ergebnisse bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischen Proben, Vivacon 2 ist mit patentierten Hydrosart™ Regenerierte Cellulosemembranen mit extrem niedrigen unspezifischen Bindungseigenschaften und hohem Fluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 2 verfügt über ein horizontales Membrandesign, das sowohl für die DNA-Fraktionierung (Primerentfernung) als auch für die Proteinfraktionierung (Peptidentfernung) optimal ist. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
  • Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
  • Geringbindendes Material
  • Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
  • Auf dem Gerät aufgedruckte Graduierung und MWCO
  • Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 50 ng/ml
Konzentrationszeit 30min
Filtertyp Ultrafiltration
Material Polycarbonat
Material (Membran) Zellulose
MWCO 100 kDa
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 0,95 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung
Max. Kraft 2500 x g
Produktlinie Vivacon 2
Menge 100/Packung
Probentyp DNA, Peptid
Typ DNA-Konzentrator
Volumen (metrisch) 2 mL
Volumen (metrisch) Verzögerung 10 μl
Abmessungen (L x B) 12.5 x 1.6 cm (4.92 x 0.62 in)
Länge (angloamerikanisch) 4.92 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Rückwärtsdrall 4.52 Zoll
Länge (metrisch) 12,5 cm
Länge (metrisch) Rückwärtsdrall 11,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Breite (metrisch) 1,6 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Probenvolumen 2 mL