Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100; 100 PES Zentrifugalkonzentratoren
Ulrafiltration unter Druck
Marke:  Sartorius VC1012
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10066861
  • 578.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vivaspin™ 100 ist die neueste Ergänzung der Vivacell Produktlinie: Es handelt sich um eine Einweg-Ultrafiltrationseinheit für die Aufkonzentration von Proben bis 98 ml, die entweder in einer Zentrifuge oder bei der Druckfiltration eingesetzt werden kann. Vivacell 100 verbindet damit die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck. Vivacell 100 ist einfach zu montieren, benötigt keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke und kann an die vorhandenen Geräte oder spezifischen Wünsche des Kunden angepasst werden. Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden. Für eine noch schnellere Aufkonzentrationen, insbesondere bei schwierigen Proben, kann das Gerät vor dem Zentrifugieren mit Luft oder Inertgas beaufschlagt werden. Zur besseren Prozesskontrolle oder zur Handhabung von Einzelproben kann der Gasdruck mit einem sanften Orbitalschütteln kombiniert werden. Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen. Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 350 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert.
  • Anwenderfreundlich
  • High-Flux-Membran aus PES
  • Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentrationen
  • Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
  • Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess
  • Kompatibel mit Ausschwingrotoren
Die nächste Generation
Wie das kleinere Vivacell70 Gerät passt auch die neue Vivacell 100 beim Einsatz als Zentrifuge in Ausschwingrotoren für 250 ml-Flaschen. Für einzelne Proben oder für Proben, die gekühlt werden müssen, können Vivacell 100 Geräte mit Druck beaufschlagt und auf dem Arbeitstisch belassen, zur schnelleren Konzentration auf einen Laborschüttler gestellt oder in einen Kühlschrank verbracht werden. Die Schnellkupplungen beschleunigen und vereinfachen die Handhabung. Auf welche Art auch immer Vivacell 100 eingesetzt wird, in jedem Fall verhindert das vertikale Membrandesign die Verschmutzung, während der eingebaute Deadstop die Aufkonzentration bis zum Trockenfallen und damit Probenverluste verhindert.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PES
20 to 98 mL
10/Pckg.
Centrifugal Ultrafiltration
5000 Da
Non-sterile