Learn More
Sartorius Spritzenvorsatzfilter-Halter
Auslaufsichere Filtration bis 7 bar. Die Sartorius In-Line-Filterhalter aus transparentem Polycarbonat mit Silikondichtungen sind kostengünstig und wiederverwendbar. Die autoklavierbaren Einheiten sind für Spritzenfilter der Größen 25 mm und 13 mm lieferbar.
Marke: Sartorius 16514----------E
118.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Silikondichtung ermöglicht leckfreie Filtration bei Drücken bis zu 7 bar durch einfaches Zusammenschrauben
- Filterträger im oberen und unteren Teil ermöglichen Filtration in beide Richtungen
- Geringes Totvolumen von weniger als 0.3 ml (nach Überwindung des Blasenpunktes)
- Klares Polycarbonat ist leicht zu reinigen und autoklavierbar
- Geräte durch Autoklavieren bei 121 °C sterilisieren
- Mit weiblichen Luer Lock-Einlass- und Luer-Lock-Auslassanschlüssen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polycarbonat mit Silikondichtung | |
7 bar | |
249 °F | |
Spritzen-Filterhalter | |
13 mm |
Weiblicher Luer Lock-Einlass, männlicher Luer-Slip-Auslass | |
0,5 cm2 | |
12/Packung | |
121 °C | |
<0,2 mL |