Learn More
Sartorius X6 Schlauchklemmen .
Schlauchklemme für die Verwendung mit dem wiederverwendbaren Sterilitätskontrollsystem.
Marke: Sartorius 16978
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zum Abklemmen der Schläuche zwischen T- oder X-Adapter und Kappe
- Verwenden Sie die Schlauchklemme, während das Kulturmedium in einen Filterhalter gefüllt ist, der nicht abgeklemmt ist
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem | |
Schlauchklemmen |
Nein | |
Unsteril |