Learn More
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem: Silikondichtung
Artikelnummer. 10253191 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Dichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10253191
Marke: Sartorius 6980573
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikondichtung zur Verwendung mit dem wiederverwendbaren Sterilitätstestsystem.
Silikondichtung – 14-555-924
  • Flach
  • Unter Fritte platziert
Silikondichtung – 14-555-940
  • 36/47mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Typ Dichtung
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,42 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Innendurchmesser (metrisch) 36 mm