Learn More
Sartorius™ Wiederverwendbares System für Sterilitätsprüfungen: Glasszylinder
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
Marke: Sartorius™ 6980589
Additional Details : Gewicht : 0.09200kg
Beschreibung
Glaszylinder – 14-555-944
- Ersatzteil für wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
- Für Modell 16522; 85 ml
- Ersatzteil für wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
- Für Filterhalter 16523 mit 130 ml Kapazität
Spezifikation
Zylinder | |
Modell 16522 | |
Glas | |
85 mL |