Learn More
Sartorius Dehydrierte Medienpads in Petrischalen mit passenden Membranfiltern
Nährpadsets – dehydrierte Nährpads in Petrischalen, vorsterilisiert, zusammen mit geeigneten Membranfiltern für eine kostengünstige, Zeit sparende mikrobiologische Qualitätskontrolle.Kein anderes gebrauchsfertiges Kulturmedium gewährleistet so kontinuierlich bis zu 24 Monate lang hochwertige und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Sartorius 14078--50------N
221.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Sartorius Nährstoffpad-Sets werden seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in der Membranfiltermethode eingesetzt. Die praktischen und einfach zu handhabenden Nährstoff-Pads reduzieren den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen für ein optimales Wachstum geeignete Nährmedien. Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien. Sobald sie mit 3.0 bis 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder reinem) Wasser angefeuchtet werden, sind sie sofort einsatzbereit. Der Feuchtigkeitsgehalt ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring um den NPS sichtbar ist. Die NPS-Standardbox enthält 100 sterile Nährstoffpads, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe Qualität unseres NPS über die gesamte Haltbarkeitsdauer von bis zu 24 Monaten gewährleistet. Aufgrund der folgenden Details sind die Sartorius Nährstoff-Padsets einzigartig: Weltweit gewährleisten keine anderen gebrauchsfertigen Kulturmedien konstant eine solche hohe Qualität und reproduzierbare Ergebnisse bis zu 24 Monaten.
Übereinstimmung mit internationalen Normen: Sartorius bietet derzeit mehr als 30 verschiedene Nährstoff-Padsets an, die den vielfältigen Anforderungen der mikrobiologischen Analyse entsprechen. Neben der europäischen Trinkwasserrichtlinie entsprechen sie anderen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
Enthält Membranfilter: Alle Typen von Nährstoff-Padsets werden mit den entsprechenden Membranfiltern geliefert, die auch einzeln steril verpackt sind. Nährstoff-Padsets sind auch mit Microsart™ e.motion Membranfiltern erhältlich, die speziell für den Microsart™ e.motion Spender entwickelt wurden und sich bequem einsetzen lassen. Die Membranfilter werden dann automatisch aus ihrer sterilen Verpackung entnommen. Alle Membranfilter, die auf die speziellen Anforderungen der mikrobiellen Detektion zugeschnitten sind, sind mit 47 oder50 mm Durchmesser erhältlich. Problemlose Lagerung von bis zu 24 Monaten. Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen. Validierungsanleitung erhältlich, vielfältig einsetzbar – Mehrfachanwendungen. Wirtschaftlich – keine zeitraubende und arbeitsintensive Vorbereitung von Nährmedien (Sterilisation, Reinigung usw.). Einfache Handhabung – keine umfangreichen mikrobiologischen Prüfgeräte erforderlich.
Spezifikation
Dehydriert | |
Nutrient Pad | |
1.85 Zoll | |
4,7 cm |