Learn More
Sartorius Druckfilterhalter aus Edelstahl
16249 ist ein praktischer Filterhalter für die Filtration von bis zu 5 Liter-Volumina. Kann mithilfe einer Stahlstange, die eingeschraubt werden kann, an einem Stativ befestigt werden.
Marke: Sartorius 16249
Additional Details : Gewicht : 1.19700kg
Beschreibung
16249 ist ein praktischer Filterhalter für die Filtration von bis zu 5 Liter-Volumina.Kann mithilfe einer Stahlstange, die eingeschraubt werden kann, an einem Stativ befestigt werden.
- 16249 ist ein praktischer Filterhalter für die Filtration von Volumina von bis zu 5Litern.
- Er lässt sih mit Hilfe einer einschraubbaren Stahlstange an einem Stativ befestigen.
Spezifikation
Edelstahl | |
13 cm2 | |
Druckfilterhalter | |
200 mL | |
4,7 cm |
Edelstahl | |
Je | |
200 mL | |
200 mL |