Learn More
Sartorius Secura™ Waagen mit Oberschale
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Modell:
1102
2102
3102
5102
Fassungsvermögen:
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
Lesbarkeit:
Stabilisierungszeit:
1,5 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
- Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung an einen Drucker oder Computer wird bei den häufigsten Betriebsfehlern unterbrochen
- Mit Level Control – einer optoelektronischen Level-Überwachung, Alarmbenachrichtigungen und interaktiver Anwenderunterstützung
- Programmierte SQmin in der Waage ermöglichen aktives Überwachen des USP-Wiegebereichs
- IsoCAL™ besticht durch eine integrierte, vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarem Aktionsniveau
- Cal Audit Trail ermöglicht die rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrierungs- und Einstellungsdaten in der Waage
- GLP-konforme Ausdrucke mit richtigen Zeit- und Datumsstempeln mit dem Sartorius GLP Drucker YDP30
- Der Schutz durch ein Passwort verhindert unberechtigte Veränderungen der Wiegeeinstellungen
- Das innovative Gehäusedesign ist leicht zu reinigen, sodass Ergebnisse nicht verfälscht werden
- Optimierte Abgleichschale und Level Control für die Verwendung in Umgebungen mit laminarem Luftfluss
Technische Daten
- Kalibrierung: isoCAL interne Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
- Sicherheitsniveau: Konfigurierbar auf drei Ebenen
- Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100-240V (universal)
Anwendungsbereiche
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP, GMP |
| Anschlusstyp | Mini-USB |
| Fassungsvermögen | 5,1 kg |
| Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
| Enthält | Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung |
| Ausgleichen | Automatisch |
| Linearität | ±20 mg |
| Material | Diamant, Aludruckguss, ABS-Kunststoff |
| Mehr anzeigen |