Learn More
Sartorius Sartolab™ RF/BT Vakuumfiltrationseinheiten
Artikelnummer. 11781005 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Sartolab BT
Sartolab RF Filter
Filtrationsbereich:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volumen (metrisch):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11781005
Marke: Sartorius 180C2E
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur einfachen und schnellen Filterung wässriger Lösungen. Sartorius Sartolab™ RF/BT Vakuumfiltrationseinheiten sind anwenderfreundliche Filtereinheiten für den Einmalgebrauch. Sie enthalten eine hochwertige PES-Membran und vereinen besonders hohe Durchflussraten und hohen Durchsatz mit extrem geringer Proteinbindung und wenig extrahierbaren Substanzen. In verschiedenen Füllmengen lieferbar.
Hochwertige, zuverlässige Sterilfiltereinheiten
  • Auffangkolben (RF) und Flaschenaufsatz (BT) enthalten eine hochwertige Sartorius PES-Membran
  • Kombinieren der höchsten Durchflussraten und des höchsten Durchsatzes mit extrem niedriger Proteinbindung und extrahierbaren Substanzen
  • Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika
  • RF- und BT-Vakuumeinheiten als Einheiten mit 150, 250, 500 und 1000 ml lieferbar
    • Einheiten mit 500 und 1000 ml werden serienmäßig mit 90 mm-Membran geliefert
  • Verbesserte Filtrationsgeschwindigkeit und -durchsatz für kostengünstige Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ISO 10993
Verbinder Aufsteckbare Schlauchtülle
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,77 Zoll-Flaschenhals
Material Polystyrol
Material (Membran) PES
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 39 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von Zellkulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen biologischen Stoffen
Menge 12 Karton
Typ Sartolab RF Filter
Volumen (metrisch) 500 mL