Learn More
Sartorius Membranfilter aus regenerierter Cellulose (RC)
Diese lösungsmittelbeständigen, hydrophilen Membranfilter eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung aus Lösungsmitteln.
Marke: Sartorius 18406--47------N
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Diese lösungsmittelbeständigen, hydrophilen Membranfilter eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung aus Lösungsmitteln.
Die Membranfilter aus regenerierter Cellulose sind mit Cellulosevlies verstärkt. Die Membranen werden vor allem für die Partikelentfernung aus Lösungsmitteln verwendet. Beispielsweise wird der Filter mit 50 mm Durchmesser und 0.45 μm Porengröße standardmäßig zum Reinigen und Entgasen von Lösungsmitteln und mobilen Phasen für die HPLC in Kombination mit einem Glasfilterhalter verwendet. Die Membranen aus regenerierter Cellulose zeichnen sich zudem durch eine geringe unspezifische Adsorption aus.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Regenerierte Cellulose | |
0,5 μm | |
Hydrophil | |
160 bis 200 μm | |
47 mm |
Membranmaterial | |
Zellulose | |
Für die Partikelentfernung aus Lösungsmitteln. | |
100/Packung | |
Membranfilter |