Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 292
Diese Filterpapiere eignen sich besonders für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
Marke: Sartorius FT-3-205-185
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Scheibe | |
60 Sekunden | |
100/Packung | |
185 mm |
5 bis 8 μm | |
292 | |
0,18 mm |