Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 1289
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke: Sartorius FT-3-207-070
13.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
20 Sekunden | |
100/Packung | |
70 mm |
8 bis 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |