Learn More
Sartorius Druckerpapier und Etiketten für YDP30/YDP40 Labordrucker
Für den Einsatz mit YDP30 und YDP40 Labordruckern. Sartorius Druckerpapier/-etiketten und Tinte für YDP-Drucker sind für schnelle, übersichtliche Ausdrucke konzipiert. Auswahl zwischen normalen und selbstklebenden Papierrollen mit Farbbändern für den Thermotransferdruck oder normalen Papierrollen für den Thermodirektdruck.
Marke: Sartorius 69Y03285
61.66 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
Für den Einsatz mit YDP30 und YDP40 Labordruckern. Sartorius Druckerpapier/-etiketten und Tinte für YDP-Drucker sind für schnelle, übersichtliche Ausdrucke konzipiert. Auswahl zwischen normalen und selbstklebenden Papierrollen mit Farbbändern für den Thermotransferdruck oder normalen Papierrollen für den Thermodirektdruck.
Für die Verwendung mit Labordruckern vom Typ DP30 und YDP40- YDP30 Premium-Drucker drucken sowohl mit Thermodirekt- als auch mit Thermotransferdruckverfahren
- YDP40 Standarddrucker verwenden nur direkten Thermodruck
- Der Thermodirektdruck ist ideal für weniger schwierige Anforderungen (nur Papierrollen)
- Der Thermotransferdruck erzeugt lichtechte Ausdrucke für den Einsatz in regulierten Bereichen
- Die Option beinhaltet sowohl Papier als auch Farbband
- Wählen Sie zwischen standardmäßigen oder selbstklebenden Papierrollen
Spezifikation
Weiß | |
90 m | |
Druckerpapier |
295,3 ft. | |
GLP Labordrucker YDP30 |