Learn More
Sartorius Druckköpfe für Vivaspin 20 und Vivacell 70, 100, 250
Für verschiedene Vivacell Modelle
Marke:  Sartorius VCA200
102.22 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790956
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Vivaspin™ 20 ist eine Ultrafiltrationseinheit mit einzigartiger Doppelmembran für die Probenkonzentration mit hoher Prozessflexibilität: Zentrifugieren oder Zentrifugieren von unter Druck stehenden Einheiten sowie Druckfiltration im stationären Tischmodus.
Spezifikation
Spezifikation
Vivaspin™ 20
Druckkopf