Learn More
Sartorius Practum™ Waagen mit Oberschale
Artikelnummer. 15909446 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
610 g
1,1 kg
2,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
Lesbarkeit:
0,01 g
0,1 g
0,1 g
1 g
Modell:
1102
2101
2102
3102
5100
5101
612
Stabilisierungszeit:
1,5 s
3 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15909446
Marke: Sartorius PRACTUM21011S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Universal power adapter, in-use cover, application guide
Einheitliche Messwerte mit herausragender Wiederholbarkeit
Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit
Innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing. Outstanding connectivity when transferring results to Microsoft™ Excel™ spreadsheet or printer YDP40.
  • Pay only for what you actually need
  • Obtain professional results with a world-class weighing instrument
  • Consistent readings with outstanding repeatability and overload protection for many years of reliability
  • Supervisor lock prevents unintentional changes to the settings
  • Transfer data from balance to printer or computer quickly and easily with plug & play technology
  • Sturdy draft shield withstands rigorous weigh routines, by multiple users
  • Instrument can be completely disassembled to for convenient cleaning
Specifications
  • Level control: Glass level indicator with air bubble for centering
  • Weighing units: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Tamper protection: Supervisor lock
  • Language selection: English, French, Spanish
  • Theft lock: Kensington lock or Lockdown with cable or chain
  • Weigh below: Yes
  • Output: Mini-USB
  • Power: 100-240V (universal)
Applications
Weighing; Density; Percentage; Check-weighing, Peak-hold, Counting; Unstable Conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DAkkS
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 2,1 kg
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 0,1 g
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Universal-Netzadapter, Betriebsabdeckung
Ausgleichen Manuell
Linearität ±0,3 g
Material Gold, Metalldruckguss, Edelstahl
Modell 2101
Wiederholgenauigkeit 0.1 g
Stabilisierungszeit 1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21.5 cm
Breite (metrisch) Schale 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 9.5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 6.8 lb.
Gewicht (metrisch) 3.1 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 w
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz