Learn More
Sartorius Kernspurmembranfilter aus Polycarbonat
Aus hochwertiger Polycarbonatfolie mittels Kernspur-Technologie gefertigt.
118.00 CHF - 197.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polycarbonat „Track-Etched“ (PCTE) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Partikelanalyse, Epifluoreszenzmikroskopie; Klärung von Fluiden, Zytologie, Zellbiologie, Bioassays, Wassermikrobiologie; Umweltanalysen. |
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 23 bis 27 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10347451
|
Sartorius
23006--47------N |
47 mm | 0,5 μm |
171.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10632402
|
Sartorius
23007--47------N |
47 mm | 0,2 μm |
197.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10766852
|
Sartorius
23006--25------N |
25 mm | 0,5 μm |
118.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10489311
|
Sartorius
23007--25------N |
25 mm | 0,2 μm |
118.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die kernspurgeätzten Membranen aus Polycarbonat binden Partikel auf ihren Oberflächen. Ihre kapillare Porenstruktur ist gleichmäßig und präzise und hat eine enge Porengrößenverteilung. Kernspurgeätzte Membranen sind eine ausgezeichnete Wahl für die genaue Fraktionierung von Partikeln, da ihre glatte, flache Oberfläche zu einer hohen Sichtbarkeit der Partikel führt. Die Kernspurätztechnik bietet dem Anwender deutliche Leistungsvorteile, wenn exzellente Oberflächenerfassung und hohe Probensichtbarkeit gefordert sind. Anwendungen: Partikelanalyse, Epifluoreszenzmikroskopie, Klärung von Fluiden, Zytologie, Zellbiologie, Bioassays, Wassermikrobiologie, Umweltanalysen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Partikelanalyse, Epifluoreszenzmikroskopie; Klärung von Fluiden, Zytologie, Zellbiologie, Bioassays, Wassermikrobiologie; Umweltanalysen. | |
23 bis 27 μm |
Polycarbonat „Track-Etched“ (PCTE) | |
100/Packung |