Learn More
Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon)
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung. Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon) sind weiße, unsterile Filter ohne Gitter. Wählen Sie aus zwei Porengrößen in vier Durchmessern. Großpackungen für Platz- und Kosteneinsparungen
Marke: Sartorius 25007--47------N
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Benachrichtigungen:
Die hohe unspezifische Adsorption, die zum Verlust wichtiger Substanzen (z. B. aus Gewebekulturlösungen) führen kann, schränkt die Anwendung ein. Für diese Lösungen sind die Membranfilter CA und PES mit geringer Adsorption vorzuziehen.
Beschreibung
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung.Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon) sind weiße, unsterile Filter ohne Gitter.Wählen Sie aus zwei Porengrößen in vier Durchmessern.Großpackungen für Platz- und Kosteneinsparungen
- Hydrophile Membranen mit einer relativ hohen, nicht spezifischen Adsorption (BSA 100 µg/cm²)
- Chemische Beständigkeit gegen Alkalilösungen und andere organische Lösungsmittel
- Empfohlen für die folgenden Anwendungen:
- Insbesondere für die Isolation von Legionellen empfohlen
- Partikelentfernung aus wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln für Analysen, wie HPLC
- Sterile Filtration von wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln
- Lieferbar in einer Vielzahl an Optionen:
- 0.2 und 0.45 µm Porengröße
- 13, 25, 47 und 90 mm Durchmesser
- Kann durch Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden
- Großpackungen mit 100er-Kisten (25er-Kisten für 90 mm-Filter)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyamid (Nylon) | |
0,2 μm | |
15 ml/min | |
Hydrophil | |
115 μm | |
47 mm |
Gehäuse 3.2bar | |
Membranmaterial | |
Nylon | |
Nicht steril | |
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung bei Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung. | |
100/Packung | |
Membranfilter |