Learn More
Sartorius X500 MINISART SRP PTFE 0,2μ 4MM
Minisart™ SRP mit chemisch inertem hydrophoben PTFE eignet sich für die Entlüftung sowie für raue Lösungsmittel mit einem pH-Wert von 1 bis 14. Typ17844 mit einer Porengröße von 0.2μm kann für die Probenvorbereitung und sterile Filtration verwendet werden. Es hat einen männlichen Luer-Slip-Ausgang. Version Q ist eine nicht sterile Großpackung. Die Geräte können durch Autoklavieren oder EO sterilisiert werden.
Marke: Sartorius 17844----------Q
523.37 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geringe Adsorption von Analyten
- Maximale chemische Kompatibilität
- Geringe extrahierbare oder herauslösbarer Bestandteile
- Bidirektionaler Einsatz möglich
- 100 % optischer Integritätstest
Spezifikation
PTFE | |
Nicht steril | |
Sterile Filtration, analytische Probenvorbereitung, Klärung | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
500/Packung |
0,2 μm | |
0,1 cm2 | |
5 bis 10 μl vor dem Siedepunkt | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
In Großbeuteln verpackt | |
4 mm |