Learn More
Sartorius Minisart™ SRP Spritzenfilter, steril
Gebrauchsfertige Einheiten für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse
Marke: Sartorius 17575--------ACK
194.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gebrauchsfertige Einheiten für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse
Minisart SRP-Einheiten mit sauberer und chemisch inerter PTFE-Membran. Für Lösungsmittel wie Aceton, Dimethylformamid und DMSO oder für aggressive wässrige Flüssigkeiten.
- Sterile Filtration
- Probenreinigung
- Partikelentfernung
- Anwenderfreundlich
- Bewährte Qualität
- Während der Herstellung zu 100 % geprüft
Spezifikation
Ja | |
Syringe | |
PTFE | |
1 to 100 mL | |
Für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse. | |
50/Packung | |
100 mL |
Syringe Filter | |
PTFE | |
0,2 μm | |
Steril | |
Luer-Slip | |
Spritzenfilter | |
25 mm |