Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter, steril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10730792 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Sterilität:
Steril
Farbcode:
Blau
Gelb
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Sterilität Farbcode unitSize
10730792 0,2 μm Steril Blau 50 Stück
10298630 0,45 μm Steril Gelb 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730792 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 17823K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Glasfaser-Vorfilter für schwer filterbare Flüssigkeiten. Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter für den Einmalgebrauch sind vollständige Filtereinheiten mit einer tensidfreien Membran aus Zelluloseacetat. Sie sind in drei farbcodierten Porengrößen sowie in sterilen und nicht-sterilen Ausführungen lieferbar.
Mit einem Glasfaser-Vorfilter für schwer zu filternde Flüssigkeiten. Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter sind vollständige Einweg-Filtrationseinheiten mit einer Membran aus tensidfreiem Celluloseacetat. Wählen Sie aus drei farbcodierten Porengrößen in sterilen oder nicht sterilen Ausführungen.
Schnelle Sterilisation kleiner Volumina
  • Speziell entwickelt für die Sterilfiltration schwer filtrierbarer Flüssigkeiten
  • Enthält einen Glasfaser-Vorfilter oberhalb der Celluloseacetatmembran
  • Die Einheiten sind fast frei von Laugen und extrahierbaren Substanzen und filtern zuverlässig ohne Lecks
  • Erhältlich in drei farbcodierten Porengrößen: 0,2 m (μblau), 0,45 μm (gelb) oder 1,2 m (μrot)
  • Die Filtration ist so effektiv, dass sie den Durchsatz verdoppeln kann.
  • Ideal für die Probenreinigung, Partikelentfernung und Sterilfiltration wässriger Lösungen
Maximaler Anwenderkomfort
  • Die kompletten Einheiten sind einsatzbereit.
  • Einweg-/Wegwerffiltereinheiten
  • Luer-Lock-Eingang (weiblich) mit Luer-Lock-Ausgang (männlich)
  • Bewährte Qualität, 100 % während der Herstellung kontrolliert
  • Sterile (mittels Ethylenoxid) und unsterile Einheiten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbcode Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Hydrophil
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material (Membran) SFCA
Porengröße 0,2 μm
Probenvolumen 1 bis 200 ml
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 5,16 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Sterilisation kleiner Volumen
Totvolumen (nach Luftspülung) 0,1 mL
Gehäusematerial Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS)
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Luer-Lock-Stecker
Vorfilter Glasfaser
Nenndruck 4.5bar
Menge 50/Packung
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 200 mL
Durchmesser (metrisch) 28 mm