Learn More
Sartorius Minisart™ HY Spritzenvorsatzfilter
Für die schnelle und zuverlässige sterile Lüftung und Gasfilterung konzipiert. Sartorius Minisart™ HY Spritzenfilter sind vollständige Filtrationseinheiten für den Einmalgebrauch mit einer natürlich hydrophoben PTFE-Membran sowie einem Gehäuse aus medizinischem Acryl. In den Porengrößen 0.2 und 1.0 μm lieferbar. Sterile Option verfügbar.
Marke: Sartorius 16596--------HYK
158.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36900kg
Beschreibung
Für die schnelle und zuverlässige sterile Belüftung und GasfiltrationSartorius Minisart™ HY Spritzenfilter sind Einweg-Filtrationseinheiten mit einer natürlich hydrophoben PTFE-Membran und einem Acrylgehäuse medizinischer Qualität.Auswahl zwischen Porengrößen von 0,2 und 1,0 μm.Steril lieferbar.
Schnelle und zuverlässige sterile Belüftung und Filtration- Saubere, sichere Filter, die fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen sind
- Entfernt zuverlässig Partikel und Mikroorganismen ohne Leckage
- Hat minimalen Einfluss auf die Inhaltsstoffe der gefilterten Lösung
- Enthält eine natürlich hydrophobe, 26 mm-PTFE-Membran mit Gehäuse aus medizinischem Acryl (MBS)
- Große Auswahl an Laboranwendungen:
- Zuverlässige Filtration von Partikeln und Zellen aus Gasen, Additiven, Puffern und Reagenzien
- Sterile Belüftung von kleinen Fermentern oder Bioreaktoren und von Behältern für Kulturmedien
- Auch für wässrige und ölige Ohr- oder Augenlösungen und andere Medikamente
- Komplette Geräte sind einsatzbereit
- Einmal-/Einwegfiltereinheiten
- Weiblicher Luer Lock-Einlässe mit männlichem Luer Lock-Auslass
- Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Steril | |
0.25 ml | |
Hydrophob | |
Männlicher Luer-Lok | |
50/Pckg. | |
Spritzenfilter |
Ja | |
0,2μm | |
5,16 cm2 | |
Medizinisches Acryl (MBS) | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
4,5 bar | |
Kryolith | |
26 mm |