Learn More
Sartorius Minisart™ HY Spritzenvorsatzfilter
Für die schnelle und zuverlässige sterile Lüftung und Gasfilterung konzipiert. Sartorius Minisart™ HY Spritzenfilter sind vollständige Filtrationseinheiten für den Einmalgebrauch mit einer natürlich hydrophoben PTFE-Membran sowie einem Gehäuse aus medizinischem Acryl. In den Porengrößen 0.2 und 1.0 μm lieferbar. Sterile Option verfügbar.
Marke:  Sartorius 16596--------HYQ
936.34 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10304941
  • 1025.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die schnelle und zuverlässige sterile Belüftung und GasfiltrationSartorius Minisart™ HY Spritzenfilter sind Einweg-Filtrationseinheiten mit einer natürlich hydrophoben PTFE-Membran und einem Acrylgehäuse medizinischer Qualität.Auswahl zwischen Porengrößen von 0,2 und 1,0 μm.Steril lieferbar.
Schnelle und zuverlässige sterile Belüftung und Filtration
  • Saubere, sichere Filter, die fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen sind
  • Entfernt zuverlässig Partikel und Mikroorganismen ohne Leckage
  • Hat minimalen Einfluss auf die Inhaltsstoffe der gefilterten Lösung
  • Enthält eine natürlich hydrophobe, 26 mm-PTFE-Membran mit Gehäuse aus medizinischem Acryl (MBS)
  • Große Auswahl an Laboranwendungen:
    • Zuverlässige Filtration von Partikeln und Zellen aus Gasen, Additiven, Puffern und Reagenzien
    • Sterile Belüftung von kleinen Fermentern oder Bioreaktoren und von Behältern für Kulturmedien
    • Auch für wässrige und ölige Ohr- oder Augenlösungen und andere Medikamente
Praktisch und kostengünstig
  • Komplette Geräte sind einsatzbereit
  • Einmal-/Einwegfiltereinheiten
  • Weiblicher Luer Lock-Einlässe mit männlichem Luer Lock-Auslass
  • Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
  • Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Unsteril
0,25 mL
Hydrophob
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
500/Packung
Spritzenfilter
Ja
0,2μm
5,16 cm2
Medizinisches Acryl (MBS)
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
4,5 bar
Kryolith
26 mm