Learn More
Sartorius X500 MINISART HF PES 0,2μ 28MM
Minisart™ hoher Durchfluss mit Polyethersulfon (PES) gewährleistet optimale Durchflussraten und pH-Werte von 3 bis 12. Typ 16541 mit einer Porengröße von 0.22 μm kann für die sterile Filtration verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Slip-Auslass. Version Q ist eine nicht sterile Großpackung. Einheiten können durch Gammabestrahlung oder EO sterilisiert werden.
Marke: Sartorius 16541----------Q
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Steril und nicht steril erhältlich
- MBS-Gehäuse zum Kleben geeignet
- PVC-frei
- 100 % optischer Integritätstest
- Farbcodiertes MBS-Gehäuse zur einfachen Porenerkennung
- Derzeit größter effektiver Filterdurchmesser (EFD) von 6.2 cm
- Überlegene Durchflussrate
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
PES | |
Unsteril | |
100 bis 150 μl vor dem Siedepunkt | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
28 mm |
Dunkelblau | |
0,22 μm | |
6,2 cm2 | |
Multipolymer-Verbindung (MBS) auf Acrylbasis | |
Männlicher Luer-Stecker |