Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter: Steril
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumina. Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohen Durchfluss: Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
156.00 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Filtertyp | Hydrophil |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
Material (Membran) | PES |
Probenvolumen | 1 to 200 mL |
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Auslasses | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Auslasses | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10686521
![]() |
Sartorius
16532----------K |
0,2 μm | Männlicher Luer-Lock-Anschluss | Spritzenfilter: Steril |
162.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10468061
![]() |
Sartorius
16533--------GUK |
0,45 μm | Männlicher Luer-Stecker | Spritzenfilter: Steril |
205.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10439131
![]() |
Sartorius
16533----------K |
0,45 μm | Männlicher Luer-Stecker | Spritzenfilter: Steril |
156.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10362452
![]() |
Sartorius
16532--------GUK |
0,2 μm | Männlicher Luer-Lock-Anschluss | Spritzenfilter: Steril |
205.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10002261
![]() |
Sartorius
16541----------K |
0,2 μm | Männlicher Luer-Stecker | Spritzenfilter: Steril |
168.48 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10796472
![]() |
Sartorius
16553----------K |
0,1 μm | Männlicher Luer-Lock-Anschluss | Spritzenfilter: Steril |
210.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumina.Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohen Durchfluss:Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung.Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Filter mit hohem Durchfluss für die sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Unabhängige, einsatzbereite Spritzenvorsatzfilter mit einer Filtermembran aus PES verfügen über ausgezeichnete Durchflussraten. Hierbei können große Volumina filtriert werden. Für die schnelle Sterilisation von Volumina mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Die sofort einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.Spezifikation
Single-use | |
Syringe | |
1 to 200 mL | |
6,2 cm2 | |
0,15 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
50 Packung | |
28 mm |
Hydrophil | |
PES | |
Steril | |
Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
Individually Packaged | |
200 mL |