Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter
Für die schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen konzipiert. Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohe Durchflussraten sind vollständige, anschlussfertige Einheiten mit einer PES-Membran für hohe Durchflussraten. Diese Filter in der Größe 28 mm sind in sterilen und nicht-sterilen Ausführungen mit Porengrößen von 0.2 oder 0.45 μm lieferbar.
Marke:  Sartorius 16532----------Q
853.37 CHF gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.42100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10752701
  • 930.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die sterile und zuverlässige Filtration kleiner bis mittlerer Volumen.Sartorius Minisart™ High Flow (HF) Spritzenfilter sind vollständige, anschlussfertige Einheiten mit einer High Flow PES-Membran.Diese 28 mm-Filter sind in sterilen und nicht-sterilen Optionen mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 μm erhältlich.
Schnelle und zuverlässige Sterilfiltration
  • Bietet eine hervorragende Durchflussrate bei niedrigen Eingangsdrücken
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Sterilfiltration, Partikelentfernung und Ultrareinigung
  • Mit hochwertigen Membranen aus Polyethersulfon (PES)
    • Asymmetrische Membranstruktur verhält sich fast wie ein Vorfilter
    • Platz für Lösungen mit einem pH-Wert von 1–13
    • Sterilisiert durch Ethylenoxid (EtO) oder Gammastrahlung
    • Geeignet zum Kleben und Montieren an Schläuchen
  • Gehäuse aus medizinischem Acryl (MBS) ist fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen
  • Filtert zuverlässig kleine bis mittlere Mengen ohne Leckage
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass mit einer Auswahl an männlichen Luer-Slip-Anschlüssen
Maximale Anwenderfreundlichkeit
  • Komplette, anschlussfertige Filtereinheiten sind einfach zu handhaben
  • Beseitigt zeitaufwendige Vorbereitungen (z. B. Filterwechsel, Reinigen des Filtersystems)
  • Einweggeräte sind eine wirtschaftliche Option
  • Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
  • Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Spezifikation
Königsblau
PES
Unsteril
Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen
MBS
Männlicher Luer-Lok
500/Packung
28 mm
Ja
0,2 μm
6,45 cm2
0,15 mL
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
Gehäuse 6.0bar
Spritzenfilter