Learn More
Sartorius X500 MINISART AIR PTFE 0,2μ 15MM
Die gammabestrahlte PTFE-Membran ist zur Lüftung und Gasfilterung konzipiert
Marke:  Sartorius 1751A----------Q
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11710816
  • 960.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus der Luft und anderen Gasen.
  • Anwenderfreundlich
  • Geprüfte Qualität
  • Sparsam
  • Zu 100 % während der Herstellung getestet
  • Hydrophob
  • Durchm.: 15 mm
  • 0.2 μm
  • Mit männlichem Luer-Lock-Anschluss
  • Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Nicht steril
Spritzenfilter
PTFE
Luer-Slip-Auslass
26 mm